Documentos clave
59165
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Level
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 4 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Una fase alquilo hidrófoba para fines generales con gran capacidad de retención y que proporciona una buena forma del pico para una gran variedad de compuestos.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
guard cartridge
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)