Documentos clave
58627
Supelco
Unión
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel union and fittings
descripción
internal
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI Valco® ZU1C
calibre tamaño
0.25 mm
compatibilidad
for connecting 1/16 in.
Descripción general
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)