Documentos clave
SX0076
Supelco
Sand
Sea
Sinónimos:
Sand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101503
Número índice de la CE:
238-878-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
granular
color
beige
tamaño de partícula
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sea
Nota de análisis
ColorBeigeDescriptionTo pass testFormGranules, free-flowing, visibly dry
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable