Documentos clave
58062-U
Aparato de filtración de fase móvil 2 Supelco®
Sinónimos:
Supelco Apparatus for Mobile Phase Filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
descripción
connects to aspiration line yes
Nivel de calidad
envase
pkg of 1
Descripción general
Connects to aspiration line
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • S/T 34/45 funnel base
  • S/T 34/45 1000 mL flask and glass cap
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.