577515-U
Columna para HPLC Discovery® Cyano
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L10
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 3 mm
superficie
200 m2/g
cobertura de la superficie
3.5 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Características y beneficios
- Baja hidrofobicidad para una rápida elución de los analíticos hidrófobos
- Forma de pico excelente y retención de los analitos fuertemente básicos
- Retención de las analitos polares
- Selectividad única
- Retención significativamente inferior a la C18 (normalmente requiere un menor porcentaje de fase orgánica móvil)
- Separaciones LC-MS estables y de bajo sangrado
- Compatible con fases orgánicas muy acuosas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Discovery® HPLC Columns for Fast LC-MS Analysis. The Discovery LC-MS line offers short length columns for fast LC-MS analysis that are rugged and dependable. Supelco offers a robust product that withstands column shock due to fast gradient turnaround times.