Documentos clave
57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PEEK
PEEK sample loop
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
volumen
2 mL
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)