Merck
57285-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS, PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 100 μm (PDMS), 7 μm (PDMS)
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
SPME fiber assortment kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiales
assorted colors hub
fused silica fiber
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
23 ga
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PA coating
PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Características y beneficios
Diseñado para utilizar con sistema de sellado Merlin Microseal; puede ser utilizado con otros sistemas sin septum.
Componentes
Kit 1 - Para volátiles y semivolátiles - contiene una fibra de cada:
  • 85μm revestimiento poliacrilato
  • 100μm revestimiento polidimetilsiloxano
  • 7μm revestimiento polidimetilsiloxano
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Contenido relacionado
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextracción en fase sólida (SPME) es una técnica de preparación de muestras sin disolvente en la que se utilizan fibras recubiertas para extraer analitos de interés de una muestra antes del análisis mediante GC o HPLC.