Documentos
57224
Supelco
Tubo de SPE SupelcleanENVI-Chrom P
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
material
polypropylene tube
composition
bed wt., 250 mg
packaging
pk of 54
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
900 m2/g
volume
3 mL
matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
pore size
20-300 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Co-polímero Estireno/divinil benceno
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas
• Tamaño partícula: 80-160 μm; Forma Esférica; Tamaño Poro: 110-175 Å; Área Superficial: 900 m2/g
• Altamente reticulado, neutro, estirenodivinilbenceno especialmente limpio, resina utilizada para retener compuestos hidrofóbicos con alguna funcionalidad hidrofílica bajo condiciones de fase reversa
• Altamente resistente a condiciones de pH extremas
• Aplicacione típicas incluyen compuestos aromáticos, fenólicos de matrices de muestras acuosas
• Utilizado para fenoles contaminantes prioritarios de muestras acuosas
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.