Documentos clave
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX
pkg of 100 g
Sinónimos:
Envase a granel Supelclean LC-SAX SPE
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 100 g
Nivel de calidad
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
grupo activo de la matriz
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
ion exchange
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.