Documentos clave
57052
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-8
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pkg of 30 ea
Extensión del etiquetado
7% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
6 mL
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.