Documentos clave
57104-U
Supelco
Visiprep 5-Port Vacuum Manifold Conversion Kit
for converting 24-port model into DL 5-port flask model, includes DL 5-port lid and flask base plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)