Documentos clave
57021
Supelco
Tubo SPE vacío (sin fritas)
volume 20 mL, pk of 12
Sinónimos:
SPE Reservoir
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
envase
pk of 12
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
20 mL
aplicaciones
food and beverages
Características y beneficios
Cuando se usa conjuntamente con adaptadores de tubos de EFS (SPE), sobre la parte superior de un cartucho EFS estándar pueden apilarse tubos de EFS vacíos durante el proceso. El cartucho EFS vacío actúa como depósito para alojar volúmenes de muestra superiores.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)