Merck
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
9.2% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 10 mm
surface area
100 m2/g
surface coverage
3.6 μmol/m2
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
Los mapas de péptidos generados por HPLC de fase reversa (RP-HPLC), proporcionan información muy útil sobre la estabilidad, estructura y pureza de las proteínas. Para que sea efectiva, la columna de RP-HPLC debe ser capaz de resolver un alto porcentaje de los péptidos de la muestra. Cuantos más péptidos sea capaz de discernir, mejor será la información obtenida. Las columnas de poro ancho Discovery BIO C18 tienen una resolución de RPHPLC inmejorable en mapas peptídicos de digestiones trípticas. Las mejoras en la sílice y en la química de la fase ligada que se han desarrollado para la línea de productos de poro ancho Discovery BIO, hacen que mejore la resolución mediante un aumento de la eficiencia y una reducción de las colas de los picos. Un valor añadido de estas mejoras es la capacidad de analizar péptidos sin TFA en la fase móvil, incrementando por ende la señal LC/MS.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.