567523-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® HS F5, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L43
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 21.2 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
4 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
• Selectividad única
• Retención similar a la C18 (algunas veces requiere una fase móvil más fuerte)
• Excelente forma del pico
• Estable, escaso sangrado en separaciones de CL/EM (LC/MS)
• Separaciones modulables de 3 a 10μm
Características y beneficios
- Unique selectivity
- Similar retention to C18 (sometimes requires stronger mobile phase)
- Excellent peak shape
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Scalable separations from 3 to 10μm particle sizes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?