56058-U
Omnifit® Tube Endfittings
for use with 1/16 in. O.D. tubing, black polypropylene
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polypropylene
envase
pkg of 10 ea
técnicas
LPLC: suitable
Adaptador
1/4-28 male UNF nut (Gripper Fitting required)
compatibilidad
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)