Merck
55417-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep with MgSO4 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
composition
Magnesium Sulfate, 150 mg
Z-Sep, 50 mg
packaging
pack of 100 ea
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
2 mL
application(s)
food and beverages
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Other Notes
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Legal Information
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.
Piotr Kaczynski et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 139, 124-131 (2017-01-28)
Highly toxic insecticides (HTIs) belonging to different chemical groups are dangerous to pollinating organisms, even in sublethal doses. An important objective of this study was to develop a method to determine over fifty HTIs at very low concentrations in the
Yin-E Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1532, 68-73 (2017-12-13)
An analytical method has been developed for measuring 12 organophosphorus flame retardants (PFRs) in fish tissue samples. After the Soxhlet extraction of PFRs with dichloromethane. The experimental parameters of the clean-up were systematically optimized. Methanol was found to be a
Darina Lankova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(10), 2515-2525 (2016-02-11)
In this study, a novel analytical approach for the determination of 11 monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in urine was developed and validated. The rapid, simple and high-throughput sample preparation procedure based on ethyl acetate extraction and subsequent purification
Artículos
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Contenido relacionado
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.