Documentos
52638-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-NH2
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
amino phase
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
pKa 
9.8
capacity
~0.43 meq/g capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
normal phase
General description
Mecanismo de retención: Fase normal o intercambio aniónico
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones orgánicas o acuosas
  • Ligado poliméricamente, fase aminopropil de naturaleza muy polar (enlace de hidrógeno) que la hace útil para aplicaciones de fase normal e intercambio iónico
  • Intercambiador aniónico débil con un pKa of 9,8. A pH 7,8 o inferior, los grupos funcionales están cargados positivamente
  • La capacidad de intercambio iónico es de ∼ 0.43 meq/g.
  • Permite la liberación rápida de aniones muy fuertes, como los ácidos sulfónicos, que pueden ser retenidos irreversiblemente por intercambiadores aniónicos fuertes
  • Puede usarse en algunas aplicaciones de fase inversa (debido al separador etilo); sin embargo, se usa principalmente como un intercambiador iónico o sorbente de fase normal debido a su naturaleza polar.
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>464.0 °F
flash_point_c
> 240 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.