Documentos clave
55296-U
Supelco
Supel QuE
Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 12 mL, pack of 50 ea
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
composición
Z-Sep+, 500 mg
envase
pack of 50 ea
técnicas
QuEChERS: suitable
tubo de centrífuga volumen
12 mL
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Otras notas
SupelQuE Z-Sep+ enhances sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS LC-MS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Información legal
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
An overview of analytical methods and occurrence of benzotriazoles, benzothiazoles and benzenesulfonamides in the environment
Herrero, P., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 62, 46-55 (2014)
Anna Laura Capriotti et al.
Journal of chromatography. A, 1343, 69-78 (2014-04-22)
A sensitive, simple and rapid method for the simultaneous determination of 19 mycotoxins in biscuits (a dry matrix containing cereals and egg) has been developed using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry with electrospray source working in
Determination of toxic substances, pesticides and mycotoxins, in ginkgo biloba nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry
Martinez-Dominguez, G., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 118, 124-130 (2015)
Darina Lankova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(10), 2515-2525 (2016-02-11)
In this study, a novel analytical approach for the determination of 11 monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in urine was developed and validated. The rapid, simple and high-throughput sample preparation procedure based on ethyl acetate extraction and subsequent purification
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method