Documentos clave
54995
PEEK Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Parámetros
5000 psi max. pressure
L × D.I. × D.E.
10 ft × 1/8 in. × 0.062 in.
color
natural
Descripción general
La tubería de polietereterocetona (PEEK) ha llegado a reemplazar la tubería de acero inoxidable en varias partes del sistema HPLC. Es especialmente útil cuando es necesario evitar el contacto entre la muestra y los componentes de metal por ejemplo cuando se trabaja con agentes que acomplejan metales o con ciertos compuestos bioquímicos. La tubería PEEK también ofrece otras ventajas: es flexible, fácil de cortar y tiene una excelente estabilidad mecánica y compatibilidad química. No es recomendable usar tetrahidrofurano (THF), sulfoxido dimetilico, diclorometano, ni ácidos nítrico y sulfúrico concentrado con la tubería PEEK. EL diámetro interno de la tubería PEEK se indica en colores para una fácil identificación. La tubería PEEK se puede usar a temperaturas hasta de 100°C. Longitud de 10 pies (3 m).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, I have a question about your PEEK lines. We are conducting core flooding experiments at 1500 PSI with an operating temperature of 60–70°C. Can you confirm if these lines can safely withstand these conditions?
    1 answer
    1. This PEEK tubing is rated for use up to 5000 psi and 100 °C, so it can be used safely under the specified conditions.