Documentos clave
Z227293
PEEK Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
Sinónimos:
PEEK Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Parámetros
6000 psi max. pressure
L × D.I. × D.E.
10 ft × 1/16 in. × 0.020 in.
color
orange
Descripción general
La tubería de polietereterocetona (PEEK) ha llegado a reemplazar la tubería de acero inoxidable en varias partes del sistema HPLC. Es especialmente útil cuando es necesario evitar el contacto entre la muestra y los componentes de metal por ejemplo cuando se trabaja con agentes que acomplejan metales o con ciertos compuestos bioquímicos. La tubería PEEK también ofrece otras ventajas: es flexible, fácil de cortar y tiene una excelente estabilidad mecánica y compatibilidad química. No es recomendable usar tetrahidrofurano (THF), sulfoxido dimetilico, diclorometano, ni ácidos nítrico y sulfúrico concentrado con la tubería PEEK. EL diámetro interno de la tubería PEEK se indica en colores para una fácil identificación. La tubería PEEK se puede usar a temperaturas hasta de 100°C. Longitud de 10 pies (3 m).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)