Documentos clave
54776
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
LiChrospher® RP-18 5UM 25CMX4.6MM ID
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC LiChrospher® RP-18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrospher®
Extensión del etiquetado
21% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
350 m2/g
Matriz
octadecyl
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)