54057-U
Supelclean™ ENVI-WAX SPE Tube
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30 ea
Sinónimos:
Supelclean™ ENVI-WAX SPE
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets requirements for EPA 533
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 30 ea
volumen
6 mL
Matriz
(mixed-mode polymeric)
grupo activo de la matriz
WAX phase
tamaño de partícula
40-60 μm
tamaño de poro
70-90 Å pore size
aplicaciones
PFAS testing
environmental
técnica de separación
ion exchange
Descripción general
Applications:
- Environmental
- Extraction of acidic compounds
- PFAS
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Learn how method EPA 533 is used for sample collection and preparation, featuring Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges for LC-MS analysis on an Ascentis® Express PFAS HPLC Column.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.