52728-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-Ph
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene tube
Quality Level
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
extent of labeling
7% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
6 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
phenyl bonding
particle size
50 μm
pore size
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (fluidos biológicos, agua)
- Unida monoméricamente, Fenil (7 %C), endcapped
- Polaridad similar a DSC-8; sin embargo, la densidad de electrones del anillo aromático ofrecen una selectividad y retención únicas
- Ofrece una mayor retención de estructuras con anillos conjugados sobre grupos funcionales alifático
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.