Documentos clave
28666-U
Supelco
Tubos de SS (TD) FLM Carbopack B desactivado 89 mm
greener alternative
Sinónimos:
Carbopack B
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
Agency
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
descripción
Barcode Label w/unique number
Características
preconditioned
envase
pkg of 10 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tubo TDU D.E × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
superficie
~100 m2/g
Matriz
Carbopack
aplicaciones
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for sampling passively with diffusive endcaps
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Características y beneficios
Código USP [S12] Área superficial 100 m2/g aproximadamente.
Información legal
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)