Documentos
52654-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-Si
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinónimos:
Silica SPE cartidge tube
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
product line
Discovery®
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
silica bonding
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Mecanismo de retención:: Fase nomal
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Disolventes orgánicos, aceites y lípidos
  • Absorbente de sílice no unida, lavada al ácido ideal para EFS (SPE) de fase normal y otras técnicas instantáneas modificadas
  • Usado frecuentemente para separar o eliminar moléculas estructuralmente similares a través de eluciones sucesivas con soluciones cada vez más polares
  • El absorbente de fase normal más polar de que se disponga
  • Excelente capacidad para la purificación de la fase solución en reacciones de química combinatoria, cuando se separan las moléculas objeto del análisis de los subproductos de la reacción y del exceso de reactivos
  • Disponible con configuraciones con embudo Büchner para facilitar la capacidad de ampliación
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.