51104AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, , HPLC Guard Cartridge, pkg of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L40
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
silica gel particle platform
grupo activo de la matriz
cellulose, DMPC- phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
3.5-6.8
técnica de separación
chiral
Descripción general
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.