51100AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L40
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
grupo activo de la matriz
cellulose, DMPC- phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
3.5-6.8
técnica de separación
chiral
Categorías relacionadas
Descripción general
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Información legal
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.