50999-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
US$ 1.440,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.440,00
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L86
descripción
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
glycans
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Parámetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
135 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.