Documentos clave
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
23 ga
description
needle valve in hub
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 006279
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
volume
0.25 mL (250 μL)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)