509361
SGE Syringe Valves
Luer Lock with Luer Tip, volume 50-20000 μL, for use with any Luer lock syringe
Sinónimos:
SYRINGE PUSH BUTTON VALVE, LL/LT SYRINGE
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel body
descripción
push button
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 031915
volumen
50-20000 μL
compatibilidad
for use with any Luer lock syringe
Categorías relacionadas
Descripción general
Catalog number 509345 is a push-pull with Kel-F male Luer lock termination .
Catalog numbers 509353 and 509361 are push-button with Kel-F male Luer lock termination.
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)