Documentos clave
21965-U
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Sinónimos:
SYRINGE SGE 5ML GAS TIGHT LUER LOCK, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass syringe
tamaño de la aguja
(not included)
Características
needle type Luer lock
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 008760
volumen
5 mL
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. what pressure range can this syringe handle? and what happends when this is exceeded?
    1 answer
    1. The pressure ratings are not determined for this product.