Documentos clave
509221
SGE Microvolume Syringe
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
Plunger-in-needle syringe
Características
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 000500
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volumen
1 μL
Descripción general
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)