Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
SGE Microvolume Syringe
Products
Categoría de producto
syringes (7)
Fabricante
Longitud (mm)
Diámetro externo (OD, mm)
Volumen (µl)
Forma de la aguja
Tamaño del envase
Manómetro
Filtre los productos.
Showing 1-7 of 7
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
509221
SGE Microvolume Syringe,
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
24411
SGE Microvolume Syringe,
5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
24401
SGE Microvolume Syringe,
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
24408
SGE Microvolume Syringe,
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
24400
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
509140
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
509272
SGE Microvolume Syringe,
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm