Documentos clave
507415
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
red polypropylene cap, tan PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
red polypropylene cap
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)