The Visiprep Manifold for extraction using solid phase extraction (SPE) tubes requires a vacuum pump, such as the KNF Laboport® mini pump, along with the SPE Vacuum Trap Kit, product 57120-U. Additionally, there are alternative methods for using SPE tubes. For instance, if processing only a few SPE samples, a Single SPE Tube Processor, 57080-U, is available. Moreover, if processing many samples, a centrifuge can be used for processing the SPE tubes. It is important to note that letting the conditioned tubes dry out should be avoided, as this would necessitate repeating the conditioning process.
505706
Tubo Supelclean™ ENVI™-18 SPE
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean™
Características
endcapped
composición
bed wt., 1 g
envase
pk of 30
Extensión del etiquetado
17% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; de desecho)
• Poliméricamente unida, octadecil (17% C), endcapped
• Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Una carga más alta 17% C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• Carga de carbono más alta ofrece también mayor resistencia a condiciones de pH extremas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
-
Is a pump necessary for extraction using the Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube?
1 answer-