Documentos clave
505005
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 796,00
US$ 796,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 796,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
US$ 796,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L60
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
Extensión del etiquetado
11% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
200 m2/g
cobertura de la superficie
2.6 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Características y beneficios
• Selectividad extraordinaria comparada con la C18
• Excelentes forma del pico y eficacia.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in