502367
Micro-Metering Valve (Low Pressure)
1/4-28 flangeless fittings
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEEK
descripción
micro-metering low pressure
Parámetros
800 psi max. pressure
Adaptador
1/4-28 flangeless fittings
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)