Merck
4M4829-U
Supelco
1,4-Dioxane-d8
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 5 × 1 mL
Sinónimos:
p-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.15
Beilstein:
1307286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5 × 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.4198 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
densidad
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leah E Jackson et al.
Journal of separation science, 44(4), 860-869 (2020-12-17)
In this study, we developed an analytical method for the determination of 1,4-dioxane in aqueous solutions using freeze-assisted liquid-liquid extraction, also known as frozen microextraction, and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry with select reaction monitoring. The method is