48724-U
Decafluorotriphenylphosphine solution
certified reference material, 25 mg/mL in dichloromethane
Sinónimos:
2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 625,8240,8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type tuning solution
envase
ampule of 1 mL
concentración
25 mg/mL in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
Clave InChI
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)