PHR1314
p-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1,4-Dimethylbenzene
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to NIST 3005
traceable to USP 1601849
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
984 °F
lim. expl.
7 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
densidad
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)