Documentos clave
48487-U
Supelco
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Mix
Certified Reference Material, Varied Concentration
About This Item
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 3 mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Analito
Descripción
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin B1
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)