Documentos clave
CRM46300
Supelco
Aflatoxin mix
certified reference material, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 × 1 mL
Seleccione un Tamaño
5 X 1 ML
US$ 128,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 1 ML
US$ 128,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5 × 1 mL
concentración
in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Aflatoxin B1 1 μg/mL
    Aflatoxin B2 .3 μg/mL
    Aflatoxin G1 1 μg/mL
    Aflatoxin G2 .3 μg/mL
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2