48230-U
EPA 525 Fortification Solution A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 525
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type fortification
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For use in extraction and quantification of general purpose organics in raw source water, finished drinking water, and drinking water at various stages of treatment.
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)