Documentos clave
48196
Supelco
EPA Pesticide Standard Mix B
certified reference material, in hexane: toluene (99:1) (varied)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type pesticide/PCB
envase
ampule of 1 mL
concentración
in hexane: toluene (99:1) (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Aldrin 5 μg/mL
    β-BHC
    δ-BHC
    α-Chlordane 5 μg/mL
    γ-Chlordane 5 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 10 μg/mL
    β-Endosulfan 10 μg/mL
    Endosulfan sulfate 10 μg/mL
    Endrin aldehyde 10 μg/mL
    Endrin ketone 10 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 5 μg/mL
    Ver todo (11)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)