Documentos clave
48114
Supelco
Pesticide-HC Calibration Standards Kit
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Agency
EPA 8080,8081
Características
standard type calibration
envase
pkg of 1 kit
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Incluye 1 ml de las siguientes soluciones, cada uno 1000 μg/ml en isooctano si no se indica otro dato.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
  • Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
  • Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
  • Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
  • Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
  • Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
  • Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
  • Aroclor 1262 solution (44810) 1 mL
  • Chlordane (48065-U) 1 mL
  • TCL Pesticides Mix (48913) 1 mL
  • Toxaphene (48103) 1 mL
Ver todo (11)
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)