48029
3,3′-Diclorobencidina solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2
Clave InChI
HUWXDEQWWKGHRV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)