47844
Xylitol
analytical standard
Sinónimos:
Xylite
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
94-97 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
Clave InChI
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol