Documentos clave
47627-U
Supelco
KDWR Pesticides Kit
1000 μg/mL each component in methanol, TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5 × 1 mL
concentración
1000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
KDWR Pesticides Kit is a Korean calibration reference standard intended for the calibration of a gas chromatographic system equipped with a capillary column and an appropriate detector. It supports laboratories conducting drinking water analysis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Diazinon
    Fenitrothion
    Malathion
    Parathion
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)