Merck
442734
Supelco
p-Terphenyl-d14
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5C6D4C6D5
Número de CAS:
Peso molecular:
244.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-213 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cambio de masa
M+14
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Clave InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Praew Suppajariyawat et al.
Forensic science international, 301, 415-425 (2019-06-23)
Ammonium nitrate fuel oil (ANFO) is one of the most favorite explosives used in terrorist attacks. This explosive is a complex mixture of 95-96% ammonium nitrate (AN) and 4-5% liquid hydrocarbons (fuel oil). In this study, we analyze a variety