Merck
364630
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-d14
98 atom % D, 98% (CP)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 133,00
500 MG
US$ 467,00
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 133,00
500 MG
US$ 467,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5C6D4C6D5
Número de CAS:
Peso molecular:
244.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 133,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
212-213 °C (lit.)
aplicaciones
electronics
cambio de masa
M+14
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Clave InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
May be used as an analytical standard
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Noriatsu Ozaki et al.
Water research, 80, 337-345 (2015-06-01)
The loading and removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were measured and estimated in a wastewater treatment plant in a separated sewer system in a suburban area of Japan. The influent 16 PAHs concentration was 219 ± 210 ng L(-1)